GF41519628
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
rod, 100mm x 6.35mm diameter
Synonym(e):
NI037910
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 415-196-28
L × Durchm.
100 mm × 6.35 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)