Merck
GF41374425
Phosphor bronze
foil, Cu 95%/Sn 5%, thickness 0.025 mm, length 50 m, coil width 0.2 mm
Synonym(e):
CW050225
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 413-744-25
Länge
50 m
Spiralbreite
0.2 mm
Dicke
0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)