Merck
GF41219939
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
100mm tube, 1.47mm outside diameter, 0.185mm wall thickness, 1.1mm inside diameter, hard
Synonym(e):
FE227300
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 412-199-39
Länge
100 mm
AD × ID × Dicke
1.47 mm × 1.1 mm × 0.185 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)