Merck
GF40989651
Polyphenylenesulfide
(PPS), film, thickness 0.225 mm, size 200 × 200 mm, black
Synonym(e):
SU321225
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 409-896-51
Größe
200 × 200 mm
Dicke
0.225 mm
Farbe
black
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)