GF40762997
Chromium-titanium alloy, Cr70Ti30
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 1000g
Synonym(e):
CR156010
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 407-629-97
Gewicht
1000 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)