Merck
GF40346669
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
500mm rod, 2.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AG067910
Größe auswählen
1 EA
CHF 344.00
CHF 344.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 344.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 344.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 403-466-69
L × Durchm.
500 mm × 2.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)