Merck
GF40322393
Hastealloy® c-22
wire, Ni59%/Cr22%/Mo13%/Fe 3%/W 3, 1.0 mm diameter, size 1110 mm, temper annealed
Synonym(e):
NE095350
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 403-223-93
Größe
1110 mm
Durchmesser
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hastealloy is a registered trademark of HAYNES INTERNATIONAL, INC.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)