Merck
GF39992844
Stainless Steel - AISI 430 alloy, Fe81Cr17MnSiCSP
foil, 150 x 150mm, 0.70mm thickness, annealed
Synonym(e):
FF230330
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 399-928-44
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.70 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)