Merck
GF39902867
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
rod, 100mm x 12.0mm diameter
Synonym(e):
NI037920
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 399-028-67
L × Durchm.
100 mm × 12.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)