Merck
GF39538255
Aluminum alloy 6082, Al97.4Si1Mg0.9Mn0.7
1000mm tube, 6.35mm outside diameter, 1.63mm wall thickness, 3.09mm inside diameter, solution treated
Synonym(e):
AL227100
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 395-382-55
L × Wandstärke
1000 mm × 1.63 mm
AD × ID
6.35 mm × 3.09 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)