Merck
GF39303873
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
500m wire, 0.125mm diameter, as drawn
Synonym(e):
NI115110
Größe auswählen
1 EA
CHF 307.00
CHF 307.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 307.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 307.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 393-038-73
L × Durchm.
500 m × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)