GF39244462
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
100m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
FE045400
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 392-444-62
L × Durchm.
100 m × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)