GF39053640
Nitinol alloy, Ni55Ti45
100mm tube, 0.33mm outside diameter, 0.045mm wall thickness, 0.24mm inside diameter, superelastic
Synonym(e):
NI207050
About This Item
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 390-536-40
L × Wandstärke
100 mm × 0.045 mm
AD × ID
0.33 mm × 0.24 mm
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)