GF38989591
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
25m wire, 0.1mm diameter, annealed
Synonym(e):
FE205119
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 389-895-91
L × Durchm.
25 m × 0.1 mm