Merck
GF38958980
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
20m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AG065140
Größe auswählen
1 EA
CHF 448.00
CHF 448.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 448.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 448.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 389-589-80
L × Durchm.
20 m × 0.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)