Merck
GF38868676
Nickel/Boron/Silicon
foil, Ni78%/B 14%/Si 8, thickness 0.04 mm, length 0.5 m, coil width 25 mm
Synonym(e):
NI800400
Größe auswählen
1 EA
CHF 372.00
CHF 372.00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 372.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 372.00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 388-686-76
Länge
0.5 m
Spiralbreite
25 mm
Dicke
0.04 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)