GF38797149
Aluminiumoxid
fiber, tex number 210, length 2 m, filament diameter 0.02mm
Synonym(e):
AL605720
Empfohlene Produkte
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 387-971-49
Länge
2 m
Durchmesser
0.02 mm , filament diameter
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)