Merck
GF38667820
Silicon carbide
monofilament, 0.1 mm diameter, length 20 m, core tungsten 0.01mm diameter
Synonym(e):
SI675920
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’420.00
CHF 1’420.00
Voraussichtliches Versanddatum19. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’420.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101521
NACRES:
NA.23
CHF 1’420.00
Voraussichtliches Versanddatum19. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 386-678-20
Länge
20 m
Durchmesser
0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)