Merck
GF38659359
Platinum-rhodium alloy, Pt70Rh30
1m wire, 0.25mm diameter, annealed
Synonym(e):
PT065120
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’430.00
CHF 1’430.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’430.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 1’430.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 386-593-59
L × Durchm.
1 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)