GF38626342
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
10m wire, 0.05mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI105120
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 386-263-42
L × Durchm.
10 m × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)