Merck
GF38367175
Tungsten-rhenium alloy, W75Re25
5m wire, 0.125mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 015120
Größe auswählen
1 EA
CHF 629.00
CHF 629.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 629.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 629.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 383-671-75
L × Durchm.
5 m × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)