Merck
GF38353080
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.4 mm, L 20 m
Synonym(e):
ES305940
Größe auswählen
1 EA
CHF 418.00
CHF 418.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 418.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 418.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 383-530-80
Länge
20 m
Durchmesser
0.4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)