Merck
GF37594312
Iron silicide
powder, max. particle size 850 micron, weight 200 g, purity 99.999%
Synonym(e):
FE506020
Größe auswählen
1 EA
CHF 2’020.00
CHF 2’020.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 2’020.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 2’020.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.999%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 375-943-12
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
850 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)