Merck
GF37227719
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
100mm rod, 63.5mm diameter
Synonym(e):
FE047965
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 372-277-19
L × Durchm.
100 mm × 63.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)