GF37182528
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
foil, 50 x 50mm, 0.6mm thickness, annealed
Synonym(e):
TI010460
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 371-825-28
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)