Merck
GF36594838
Aluminiumoxid
foam, thickness 12.7 mm, size 100 × 100 mm, porosity 0.84
Synonym(e):
AL603825
Größe auswählen
1 EA
CHF 535.00
CHF 535.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 535.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
CHF 535.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Hersteller/Markenname
Goodfellow 365-948-38
Größe
100 × 100 mm
Dicke
12.7 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)