Merck
GF36330487
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
foil, 1m coil, 0.1mm thickness
Synonym(e):
FE180400
Größe auswählen
1 EA
CHF 871.00
CHF 871.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 871.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 871.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 363-304-87
L × Dicke
1 m × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)