Merck
GF36156618
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 500 x 500mm, 1.0mm thickness, annealed
Synonym(e):
FA140500
Größe auswählen
1 EA
CHF 564.00
CHF 564.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 564.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 564.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 361-566-18
Größe × Dicke
500 mm × 500 mm × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)