Merck
GF36098590
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.006 mm, L 5 m, coil width 27 mm
Synonym(e):
ES301860
Größe auswählen
1 EA
CHF 279.00
CHF 279.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 279.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 279.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 360-985-90
Länge
5 m
Spiralbreite
27 mm
Dicke
0.006 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)