Merck
GF35971409
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
sphere, 25mm diameter, 5.08μm sphericity, precision sphere, grade 200, 10pcs
Synonym(e):
FE246890
Größe auswählen
1 EA
CHF 188.00
CHF 188.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 188.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 188.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
spheres (grade 200)
Qualität
precision sphere
Verpackung
1 ea of 10 pieces
Hersteller/Markenname
Goodfellow 359-714-09
Durchmesser
25 mm
sphericity
5.08 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)