Merck
GF35690328
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 0.2m coil, 0.005mm thickness, as rolled
Synonym(e):
CU070225
Größe auswählen
1 EA
CHF 305.00
CHF 305.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 305.00
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
CHF 305.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (coil - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 356-903-28
Größe × Dicke
0.2 m × 0.005 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)