Merck
GF35542515
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 5m length, 0.125mm conductor diameter, 0.008mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonym(e):
NI105845
Größe auswählen
1 EA
CHF 338.00
CHF 338.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 338.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 338.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
polyimide insulation
thermocouple wire
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 355-425-15
Isolierungsstärke
0.008 mm
Draht L × Durchm.
5 m × 0.125 mm , conductor diameter
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Anwendung
may be used as one component of a thermocouple
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)