Merck
GF35195014
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 25 x 100mm, 0.125mm thickness
Synonym(e):
W 180210
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 351-950-14
Größe × Dicke
25 mm × 100 mm × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)