Merck
GF35066404
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), rod, diam. 10 mm, L 1000 mm
Synonym(e):
ME307910
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 350-664-04
Länge
1000 mm
Durchmesser
10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)