Merck
GF34668478
Platinum/Iridium
wire, Pt 70%/Ir 30%, 0.05 mm diameter, length 0.5 m, temper as drawn
Synonym(e):
PT055121
Größe auswählen
1 EA
CHF 340.00
CHF 340.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 340.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 340.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 346-684-78
Länge
0.5 m
Durchmesser
0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)