Merck
GF34487084
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 6mm disks, 0.025mm thickness, hard
Synonym(e):
CU020220
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Form
foil (disks - hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 344-870-84
Größe × Dicke
6 mm × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)