Merck
GF34473146
Yttrium oxide
sheet, thickness 0.5 mm, 10 mm diameter
Synonym(e):
Y 603010
About This Item
UNSPSC-Code:
12352303
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 344-731-46
Durchmesser
10 mm
10 mm
Dicke
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)