Merck
GF34254985
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 2.3 mm, size 150 × 150 mm
Synonym(e):
FP341470
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 342-549-85
Größe
150 × 150 mm
Dicke
2.3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)