Merck
GF33940818
Cellulose Acetate
(CA), metallized film, thickness 0.05 mm, L 1 m, isotactic
Synonym(e):
AC311850
Größe auswählen
1 EA
CHF 304.00
CHF 304.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 304.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 304.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 339-408-18
Länge
1 m
Dicke
0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)