Merck
GF33864138
Nickel-iron alloy, Ni70Fe30
20m wire, 0.03mm diameter, annealed
Synonym(e):
NJ125130
Größe auswählen
1 EA
CHF 262.00
CHF 262.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 262.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 262.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 338-641-38
L × Durchm.
20 m × 0.03 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)