Merck
GF33746081
Alumina/Silica/Boria
fabric, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, weight.m-2 -400g, length 5 m, coil width 25.4 mm
Synonym(e):
AL623541
Größe auswählen
1 EA
CHF 673.00
CHF 673.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 673.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
CHF 673.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
fabric
Hersteller/Markenname
Goodfellow 337-460-81
Länge
5 m
Spiralbreite
25.4 mm
Gewicht
400 gper meter squared
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)