GF33729116
Lead selenide
lump, 6 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.999%
Synonym(e):
PB506101
Alle Fotos(1)
About This Item
Assay
99.999%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 337-291-16
Gewicht
50 g
Max. Stückgröße
6 mm