GF33437369
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 15mm disks, 0.25mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU070451
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.23
Form
foil (disks - half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 334-373-69
Größe × Dicke
15 mm × 0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)