Merck
GF33390637
Platinum-iridium alloy, Pt75Ir25
25mm rod, 2.9mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PT237930
Größe auswählen
1 EA
CHF 2’310.00
CHF 2’310.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 2’310.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 2’310.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 333-906-37
L × Durchm.
25 mm × 2.9 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)