Wichtige Dokumente
GF33091983
Kupfer
insulated wire, 5m, conductor diameter 0.1mm, insulation thickness 0.005mm, polyurethane insulation, 99.9%
Synonym(e):
Copper, CU005891
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.90%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 330-919-83
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm. × Dicke
5 m × 0.1 mm × 0.005 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)