Wichtige Dokumente
GF32899461
Neodym
foil, thickness 0.005 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
Synonym(e):
ND000205
About This Item
Assay
99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 328-994-61
Widerstandsfähigkeit
64.0 μΩ-cm, 20°C
Größe
25 × 25 mm
Dicke
0.005 mm
bp
3074 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1021 °C (lit.)
Dichte
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Nd]
InChI
1S/Nd
InChIKey
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)