Merck
GF32516041
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
20m wire, 0.030mm diameter, hard
Synonym(e):
CU075111
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 325-160-41
L × Durchm.
20 m × 0.030 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)