Merck
GF32433443
Stainless Steel - AISI 310 alloy, FeCr25Ni20
100mm rod, 19.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
FE257930
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 324-334-43
L × Durchm.
100 mm × 19.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)