Merck
GF31952088
Stainless steel - AISI 347
wire, Fe/Cr18%/Ni 10%/Nb, 0.5 mm diameter, length 10 m, temper annealed
Synonym(e):
FE235150
Größe auswählen
1 EA
CHF 252.00
CHF 252.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 252.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 252.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 319-520-88
Länge
10 m
Durchmesser
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)