Merck
GF31939814
Chromaloy O - Resistance Alloy, Fe75Cr20Al5
200m wire, 0.25mm diameter, annealed
Synonym(e):
FA185125
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 319-398-14
L × Durchm.
200 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)